Anti-Biotin Rabbit Recombinant Antibody [clone: BTN/8672R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA314514-100EA 655 EUR InStock
ANTIA314514-100
Anti-Biotin Rabbit Recombinant Antibody [clone: BTN/8672R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [BTN/8672R] antibody to Biotin for flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from Species Independent.
  • Validated applications: flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: In situ Nucleic Acid Hybridization flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Biotin
Clonality: Recombinant
Clone: BTN/8672R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Species Independent
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité