Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD20 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MS4A1/8072R]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA314618-100EA 655 EUR InStock
ANTIA314618-100
Anti-CD20 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MS4A1/8072R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [MS4A1/8072R] antibody to CD20 for WB and IHC-P with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 2 to 4 µg/ml, IHC: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD20
Clonality: Recombinant
Clone: MS4A1/8072R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité