Anti-CD38 Mouse Recombinant Antibody [clone: rCD38/8045]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA314692-100EA 655 EUR InStock
ANTIA314692-100
Anti-CD38 Mouse Recombinant Antibody [clone: rCD38/8045]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rCD38/8045] antibody to CD38 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD38
Clonality: Recombinant
Clone: rCD38/8045
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité