Anti-CD59 Mouse Recombinant Antibody [clone: rMACIF/7288]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA314723-100EA 655 EUR InStock
ANTIA314723-100
Anti-CD59 Mouse Recombinant Antibody [clone: rMACIF/7288]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rMACIF/7288] antibody to CD59 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD59
Clonality: Recombinant
Clone: rMACIF/7288
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité