Anti-Creatine Kinase MB Mouse Monoclonal Antibody [clone: CKBB/6568]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA314818-100EA 655 EUR InStock
ANTIA314818-100
Anti-Creatine Kinase MB Mouse Monoclonal Antibody [clone: CKBB/6568]
Anticorps
Mouse monoclonal [CKBB/6568] antibody to Creatine Kinase MB for ELISA, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Creatine Kinase MB
Clonality: Monoclonal
Clone: CKBB/6568
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité