Anti-Cytokeratin 18 Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRT18/7299]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA314860-100EA 655 EUR InStock
ANTIA314860-100
Anti-Cytokeratin 18 Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRT18/7299]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rKRT18/7299] antibody to Cytokeratin 18 for flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 18
Clonality: Recombinant
Clone: rKRT18/7299
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité