Anti-Cytokeratin 19 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT19/8091R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA314862-100EA 655 EUR InStock
ANTIA314862-100
Anti-Cytokeratin 19 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT19/8091R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [KRT19/8091R] antibody to Cytokeratin 19 for IHC-P with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 19
Clonality: Recombinant
Clone: KRT19/8091R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité