Anti-Factor VII Mouse Monoclonal Antibody [clone: F7/4931]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA314949-100EA 655 EUR InStock
ANTIA314949-100
Anti-Factor VII Mouse Monoclonal Antibody [clone: F7/4931]
Anticorps
Mouse monoclonal [F7/4931] antibody to Factor VII for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Factor VII
Clonality: Monoclonal
Clone: F7/4931
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité