Anti-FOXL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-FOXL2-1B4]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA314973-100EA 655 EUR InStock
ANTIA314973-100
Anti-FOXL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-FOXL2-1B4]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-FOXL2-1B4] antibody to FOXL2 for ELISA and flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, flow cytometry
  • Recommended dilutions: flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells
Type: Primary
Antigen: FOXL2
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-FOXL2-1B4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2c
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité