Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Helicobacter pylori Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP/1334]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA315072-100EA 655 EUR InStock
ANTIA315072-100
Anti-Helicobacter pylori Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP/1334]
Anticorps
Mouse monoclonal [HP/1334] antibody to Helicobacter pylori for ELISA, flow cytometry and IF with samples derived from Helicobacter pylori.

  • Validated applications: ELISA, flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: ELISA: 1 to 5 µg/ml for coating, flow cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Helicobacter pylori
Clonality: Monoclonal
Clone: HP/1334
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Helicobacter pylori

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité