Anti-Abhd5/CGI-58 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1777]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA308941-100EA 505 EUR InStock
ANTIA308941-100
Anti-Abhd5/CGI-58 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1777]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC1777] antibody to Abhd5/CGI-58 for WB with samples derived from human and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000
Type: Primary
Antigen: Abhd5 / CGI-58
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC1777
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité