Anti-14-3-3 gamma/YWHAG Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1457]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA309079-100EA 505 EUR InStock
ANTIA309079-100
Anti-14-3-3 gamma/YWHAG Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1457]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC1457] antibody to 14-3-3 gamma/YWHAG for WB and IHC with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000, IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 gamma / YWHAG
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC1457
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité