Anti-p53 (phospho Ser33) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1528]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA309081-100EA 630 EUR InStock
ANTIA309081-100
Anti-p53 (phospho Ser33) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC1528]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC1528] antibody to p53 (phospho Ser33) for WB with samples derived from human.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC1528
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité