Anti-IFT88 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC57206]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA309388-100EA 505 EUR InStock
ANTIA309388-100
Anti-IFT88 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC57206]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC57206] antibody to IFT88 for WB with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1,000
Type: Primary
Antigen: IFT88
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC57206
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité