Anti-Nanog Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC58438]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA309414-100EA 505 EUR InStock
ANTIA309414-100
Anti-Nanog Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC58438]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC58438] antibody to Nanog for WB with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:2,000 to 1:10,000
Type: Primary
Antigen: Nanog
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC58438
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité