Anti-Nesprin3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC3013]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA309420-100EA 505 EUR InStock
ANTIA309420-100
Anti-Nesprin3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC3013]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC3013] antibody to Nesprin3 for WB with samples derived from human and mouse.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1,000
Type: Primary
Antigen: Nesprin3
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC3013
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité