Anti-Histone H2B (testis specific) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA309542-100EA 400 EUR InStock
ANTIA309542-100
Anti-Histone H2B (testis specific) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Histone H2B (testis specific) for WB with samples derived from mouse and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:100 to 1:500
Type: Primary
Antigen: Histone H2B (testis specific)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité