Anti-CD3 epsilon + CD3G Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC5083-01]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA309691-100EA 630 EUR InStock
ANTIA309691-100
Anti-CD3 epsilon + CD3G Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC5083-01]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC5083-01] antibody to CD3 epsilon + CD3G for WB and flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, flow cytometry
  • Recommended dilutions: WB: 1:1,000 to 1:5,000, flow cytometry: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: CD3 epsilon + CD3G
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC5083-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité