Anti-Connexin 43/GJA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC58819]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA309695-100EA 505 EUR InStock
ANTIA309695-100
Anti-Connexin 43/GJA1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC58819]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC58819] antibody to Connexin 43/GJA1 for WB with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:1,000 to 1:5,000
Type: Primary
Antigen: Connexin 43 / GJA1
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC58819
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité