Anti-Enterovirus 71 3D Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA309772-100EA 400 EUR InStock
ANTIA309772-100
Anti-Enterovirus 71 3D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Enterovirus 71 3D for WB with samples derived from Enterovirus 71.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1,000
Type: Primary
Antigen: Enterovirus 71 3D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Enterovirus 71
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité