Anti-AMPK alpha 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA309813-100EA 400 EUR InStock
ANTIA309813-100
Anti-AMPK alpha 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to AMPK alpha 1 for WB with samples derived from mouse.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:100 to 1:500
Type: Primary
Antigen: AMPK alpha 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité