Anti-IL-21 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC60383]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA309923-100EA 505 EUR InStock
ANTIA309923-100
Anti-IL-21 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: ARC60383]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC60383] antibody to IL-21 for WB with samples derived from human.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:1,000 to 1:5,000
Type: Primary
Antigen: IL-21
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC60383
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité