Anti-CSA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA310023-100EA 630 EUR InStock
ANTIA310023-100
Anti-CSA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to CSA for WB with samples derived from Oryza sativa.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000
Type: Primary
Antigen: CSA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Oryza sativa
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité