Anti-Brk Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA95137-100EA 460 EUR InStock
ANTIA95137-100
Anti-Brk Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Breast Tumor Kinase for WB and ELISA with samples derived from Human and Mouse.
  • Validated applications: WB, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, ELISA: 1:20000
Type: Primary
Antigen: Brk
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité