Anti-AMPK alpha 1 + AMPK alpha 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA95937-100EA 460 EUR InStock
ANTIA95937-100
Anti-AMPK alpha 1 + AMPK alpha 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to AMPK1 for WB, IHC and ELISA with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IHC: 1:50 to 1:100, ELISA: 1:10000
Type: Primary
Antigen: AMPK alpha 1 + AMPK alpha 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité