Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Doublecortin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E1]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85376-50EA 380 EUR InStock
ANTIA85376-50 ANTIA85376-100
Anti-Doublecortin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E1]
Anticorps
Mouse monoclonal [3E1] antibody to Doublecortin for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Rat and Mouse.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:1000, IHC: 1:100

Type: Primary
Antigen: Doublecortin
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human;Rat;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité