Anti-GAP43 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H14]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85393-100 A85393-50
ANTIA85393-100EA 520 EUR InStock
ANTIA85393-100 ANTIA85393-50
Anti-GAP43 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H14]
Anticorps
Mouse monoclonal (3H14) antibody to GAP43 for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Rat and Mouse.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:5000, ICC/IF: 1:1000 to 1:5000, IHC: 1:1000 to 1:500
Type: Primary
Antigen: GAP43
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H14
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human;Rat;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité