Anti-GAP43 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85394-100 A85394-50
ANTIA85394-100EA 520 EUR InStock
ANTIA85394-100 ANTIA85394-50
Anti-GAP43 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to GAP43 for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Horse, Bovine, Porcine, Rat and Mouse.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:10000, ICC/IF: 1:1000, IHC: 1:100
Type: Primary
Antigen: GAP43
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Horse;Bovine;Porcine;Rat;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité