Anti-Aurora A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A7]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85401-100EA 500 EUR InStock
ANTIA85401-100 ANTIA85401-50
Anti-Aurora A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A7]
Anticorps
Mouse monoclonal (4A7) antibody to Aurora A + B + C Kinase for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Horse, Bovine, Porcine, Rat and Mouse.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:1000 to 1:2000, IHC: 1:1000 to 1:200
Type: Primary
Antigen: Aurora A
Clonality: Monoclonal
Clone: 4A7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Horse;Bovine;Porcine;Rat;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité