Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C10]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85422-100 A85422-50
ANTIA85422-100EA 520 EUR InStock
ANTIA85422-100 ANTIA85422-50
Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C10]
Anticorps
Mouse monoclonal [5C10] antibody to GFAP for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Rat, Mouse, Bovine, Porcine and Horse.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:5000, ICC/IF: 1:1000, IHC: 1:100

Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Monoclonal
Clone: 5C10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Rat;Mouse;Bovine;Porcine;Horse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité