Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vimentin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A52]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85423-100 A85423-50
ANTIA85423-100EA 500 EUR InStock
ANTIA85423-100 ANTIA85423-50
Anti-Vimentin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A52]
Anticorps
Mouse monoclonal (2A52) antibody to Vimentin for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human and Rat.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:10000, ICC/IF: 1:5000, IHC: 1:500

Type: Primary
Antigen: Vimentin
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A52
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité