Anti-beta Tubulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B12]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85428-100 A85428-50
ANTIA85428-100EA 520 EUR InStock
ANTIA85428-100 ANTIA85428-50
Anti-beta Tubulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B12]
Anticorps
Mouse monoclonal (1B12) antibody to beta Tubulin for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Human, Monkey, Rat and Mouse.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:5000 to 1:10000, ICC/IF: 1:500
Type: Primary
Antigen: beta Tubulin
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human;Monkey;Rat;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité