Anti-Coronin 1a Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85431-100EA 500 EUR InStock
ANTIA85431-100 ANTIA85431-50
Anti-Coronin 1a Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Coronin 1a for WB and ICC/IF with samples derived from Human, Bovine, Porcine, Rat and Mouse.
  • Validated applications: WB, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:5000, ICC/IF: 1:500 to 1:100
Type: Primary
Antigen: Coronin 1a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Bovine;Porcine;Rat;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité