Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PolyA binding Protein 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G1]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85440-250EA 380 EUR InStock
ANTIA85440-250 ANTIA85440-500
Anti-PolyA binding Protein 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1G1]
Anticorps
Mouse monoclonal (1G1) antibody to Pab1p for WB, ICC/IF, IHC and IP with samples derived from Saccharomyces cerevisiae.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC, IP
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:5000, ICC/IF: 1:50

Type: Primary
Antigen: PolyA binding Protein 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1G1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Saccharomyces cerevisiae

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité