Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DO-1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253368-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253368-100
Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DO-1]
Anticorps
Mouse monoclonal [DO-1] antibody to p53 for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 0,25 to 0,5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Monoclonal
Clone: DO-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité