Anti-GRP94 Rabbit Recombinant Antibody [clone: HSP90B1/3168R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253388-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253388-100
Anti-GRP94 Rabbit Recombinant Antibody [clone: HSP90B1/3168R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [HSP90B1/3168R] antibody to GRP94 for Flow Cytometry and IHC-P with samples derived from human,monkey, horse, bovine, sheep, pig, rabbit, canine, rat, mouse, hamster, guinea pig, chicken and xenopus laevis.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: GRP94
Clonality: Recombinant
Clone: HSP90B1/3168R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Horse, Bovine, Sheep, Pig, Rabbit, Dog, Rat, Mouse, Hamster, Guinea Pig, Chicken, Xenopus laevis
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité