Anti-SUMO-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SUMO1/1188]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253448-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253448-100
Anti-SUMO-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SUMO1/1188]
Anticorps
Mouse monoclonal [SUMO1/1188] antibody to SUMO-1 for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human and rat.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: SUMO-1
Clonality: Monoclonal
Clone: SUMO1/1188
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité