Anti-Wilms Tumor Protein Mouse Recombinant Antibody [clone: rWT1/857]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253514-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253514-100
Anti-Wilms Tumor Protein Mouse Recombinant Antibody [clone: rWT1/857]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rWT1/857] antibody to Wilms Tumor Protein for IHC-P with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Wilms Tumor Protein
Clonality: Recombinant
Clone: rWT1/857
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité