Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CD5/54/F6]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253710-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253710-100
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CD5/54/F6]
Anticorps
Mouse monoclonal [CD5/54/F6] antibody to CD5 for IHC-P with samples derived from human,monkey, horse, porcine, rabbit, bovine, rat, guinea pig and chicken.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: CD5/54/F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Monkey, Horse, Porcine, Rabbit, Bovine, Rat, Guinea Pig, Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité