Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: C28/75]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253810-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253810-100
Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: C28/75]
Anticorps
Mouse monoclonal [C28/75] antibody to CD28 for Flow Cytometry and Functional Studies with samples derived from human.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, Functional Studies
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells
Type: Primary
Antigen: CD28
Clonality: Monoclonal
Clone: C28/75
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité