Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 185-1G2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253866-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253866-100
Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 185-1G2]
Anticorps
Mouse monoclonal [185-1G2] antibody to CD36 for Functional Studies, Flow Cytometry and IF with samples derived from human.
  • Validated Applications: Functional Studies, Flow Cytometry, IF
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD36
Clonality: Monoclonal
Clone: 185-1G2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité