Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: SPM544]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253892-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253892-100
Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: SPM544]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM544] antibody to CD44 for IF, Functional Studies, WB and IHC-P with samples derived from human, babbon and greenmonkey.
  • Validated Applications: IF, Functional Studies, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 0,25 to 0,5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM544
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Baboon, Green monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité