Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MACIF/629]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253920-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253920-100
Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MACIF/629]
Anticorps
Mouse monoclonal [MACIF/629] antibody to CD59 for Functional Studies, Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: Functional Studies, Flow Cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD59
Clonality: Monoclonal
Clone: MACIF/629
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité