Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD79a Rabbit Recombinant Antibody [Clone: IGA/1790R]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253970-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253970-100
Anti-CD79a Rabbit Recombinant Antibody [Clone: IGA/1790R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [IGA/1790R] antibody to CD79a for IF, Flow Cytometry, WB and IHC-P with samples derived from human,monkey, porcine, bovine, mouse and rat.

  • Validated Applications: IF, Flow Cytometry, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD79a
Clonality: Recombinant
Clone: IGA/1790R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Porcine, Bovine, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité