Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3 epsilon Armenian Hamster Monoclonal Antibody [Clone: 145-2C11]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254012-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254012-100
Anti-CD3 epsilon Armenian Hamster Monoclonal Antibody [Clone: 145-2C11]
Anticorps
Armenian hamster monoclonal [145-2C11] antibody to CD3 epsilon for Functional Studies, Flow Cytometry and IF with samples derived from mouse.

  • Validated Applications: Functional Studies, Flow Cytometry, IF
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD3 epsilon
Clonality: Monoclonal
Clone: 145-2C11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Armenian hamster
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité