Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody [Clone: BRD494]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254110-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254110-100
Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody [Clone: BRD494]
Anticorps
Mouse monoclonal [BRD494] antibody to BrdU for IHC-P.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: BrdU
Clonality: Monoclonal
Clone: BRD494
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité