Anti-Cytokeratin 8 + 18 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: SPM141]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254174-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254174-100
Anti-Cytokeratin 8 + 18 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: SPM141]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM141] antibody to Cytokeratin 8 + 18 for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 8 + 18
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM141
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité