Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL10RA Rat Monoclonal Antibody [Clone: 1B1.3a]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254211-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254211-100
Anti-IL10RA Rat Monoclonal Antibody [Clone: 1B1.3a]
Anticorps
Rat monoclonal [1B1.3a] antibody to IL10RA for Neutralization Studies, Flow Cytometry and IF with samples derived from mouse.

  • Validated Applications: Neutralization Studies, Flow Cytometry, IF
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: IL10RA
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B1.3a
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité