Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNF alpha Mouse Monoclonal Antibody [Clone: TNF706 + P/T2]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254351-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254351-100
Anti-TNF alpha Mouse Monoclonal Antibody [Clone: TNF706 + P/T2]
Anticorps
Mouse monoclonal [TNF706 + P/T2] antibody to TNF alpha for IHC-P with samples derived from human, mouse, rat, rabbit, feline, canine and zebrafish.

  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 2-4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TNF alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: TNF706 + P/T2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit, Cat, Dog, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité