Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vimentin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: LN-6]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA254353-100EA 500 EUR InStock
ANTIA254353-100
Anti-Vimentin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: LN-6]
Anticorps
Mouse monoclonal [LN-6] antibody to Vimentin for IHC-P with samples derived from human, feline, bovine, porcine, rat, rabbit, mouse and sheep.

  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Vimentin
Clonality: Monoclonal
Clone: LN-6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human, Cat, Bovine, Porcine, Rat, Rabbit, Mouse, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité